CAS RN 75879-79-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
20-Dihidrocorticosterona 21-Ácido Carboxílico, TRC
CAS: 75879-79-7 Fórmula molecular: C21 H30 O5 Peso molecular (g/mol): 362.46 Sinónimo: Pregn-4-en-21-oic acid, 11,20-dihydroxy-3-oxo-, (11β)-,(11β)-11,20-Dihydroxy-3-oxopregn-4-en-21-oic acid,11β,20-Dihydroxy-3-oxopregn-4-en-21-oic acid,20-Dihydrocorticosterone-21-carboxylic acid Nombre IUPAC: 2-hidroxi-2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il]ácido acético SMILES: C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(O)C(=O)O