Learn More
20-Dihidrocorticosterona 21-Ácido Carboxílico, TRC
Código de producto. 30379959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379959 10 mg
30369689 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45240510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75879-79-7
Fórmula molecular C21 H30 O5
Peso molecular (g/mol) 362.46
Sinónimo Pregn-4-en-21-oic acid, 11,20-dihydroxy-3-oxo-, (11β)-, (11β)-11,20-Dihydroxy-3-oxopregn-4-en-21-oic acid, 11β,20-Dihydroxy-3-oxopregn-4-en-21-oic acid, 20-Dihydrocorticosterone-21-carboxylic acid
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il]ácido acético
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 20-Dihydro-corticosterone 21-Carboxylic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O5/c1-20-8-7-12(22)9-11(20)3-4-13-14-5-6-15(18(24)19(25)26)21(14,2)10-16(23)17(13)20/h9,13-18,23-24H,3-8,10H2,1-2H3,(H,25,26)/t13-,14-,15+,16-,17+,18?,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.2093