CAS RN 75867-00-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fenfluthrin, TRC
CAS: 75867-00-4 Fórmula molecular: C15 H11 Cl2 F5 O2 Peso molecular (g/mol): 389.14 Sinónimo: Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl ester, (1R,3S)-,Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (pentafluorophenyl)methyl ester, (1R,3S)- (9CI),Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (pentafluorophenyl)methyl ester, (1R-trans)-,Fenfluthrin,NAK 1654 Nombre IUPAC: (2,3,4,5,6-pentafluorofenil)metil (1R,3S)-3-(2,2-dicloroeteno)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato SMILES: CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)OCc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F