Learn More
Fenfluthrin, TRC
Código de producto. 30136981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136981 250 mg 250 miligramos
18071220 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF247615250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75867-00-4
Fórmula molecular C15 H11 Cl2 F5 O2
Peso molecular (g/mol) 389.14
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl ester, (1R,3S)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (pentafluorophenyl)methyl ester, (1R,3S)- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (pentafluorophenyl)methyl ester, (1R-trans)-, Fenfluthrin, NAK 1654
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorofenil)metil (1R,3S)-3-(2,2-dicloroeteno)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)OCc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenfluthrin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11Cl2F5O2/c1-15(2)6(3-7(16)17)8(15)14(23)24-4-5-9(18)11(20)13(22)12(21)10(5)19/h3,6,8H,4H2,1-2H3/t6-,8+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.0056
Porcentaje de pureza >95%