CAS RN 75859-72-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-Desmetil Feniltoloxamina Cloruro, TRC
CAS: 75859-72-2 Fórmula molecular: C16 H19 N O . Cl H Peso molecular (g/mol): 277.79 Sinónimo: Ethanamine, N-methyl-2-[2-(phenylmethyl)phenoxy]-, hydrochloride (1:1),Ethanamine, N-methyl-2-[2-(phenylmethyl)phenoxy]-, hydrochloride (9CI),Ethylamine, N-methyl-2-(α-phenyl-o-tolyloxy)-, hydrochloride (5CI) Nombre IUPAC: 2-(2-benzilfenoxi)-N-metiletanamina; Cloruro SMILES: Cl.CNCCOc1ccccc1Cc2ccccc2
2
Clorhidrato de 2-(2-bencilfenoxi)-N-metiletanamina, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.