Learn More
Clorhidrato de 2-(2-bencilfenoxi)-N-metiletanamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(2-bencilfenoxi)-N-metiletanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyltoloxamine Related Compound A |
| CAS | 75859-72-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenyltoloxamine Related Compound A |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H19 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethanamine, N-methyl-2-[2-(phenylmethyl)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, N-methyl-2-[2-(phenylmethyl)phenoxy]-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, N-methyl-2-(α-phenyl-o-tolyloxy)-, hydrochloride (5CI), Phenyltoloxamine Related Compound A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-11-12-18-16-10-6-5-9-15(16)13-14-7-3-2-4-8-14;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCOc1ccccc1Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-bencilfenoxi)-N-metiletanamina;clorhidrato |
| Mostrar más |