Learn More
N-Desmetil Feniltoloxamina Cloruro, TRC
Código de producto. 30364315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364315 50 mg 50 miligramos
30353223 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29227550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75859-72-2
Fórmula molecular C16 H19 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 277.79
Sinónimo Ethanamine, N-methyl-2-[2-(phenylmethyl)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, N-methyl-2-[2-(phenylmethyl)phenoxy]-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, N-methyl-2-(α-phenyl-o-tolyloxy)-, hydrochloride (5CI)
Nombre IUPAC 2-(2-benzilfenoxi)-N-metiletanamina; Cloruro
SMILES Cl.CNCCOc1ccccc1Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyltoloxamine Related Compound A
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-11-12-18-16-10-6-5-9-15(16)13-14-7-3-2-4-8-14;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1233