CAS RN 75853-49-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
12-metiltridecanal, TRC
CAS: 75853-49-5 Fórmula molecular: C14 H28 O Peso molecular (g/mol): 212.37 Nombre IUPAC: 12-metiltridecanal SMILES: CC(C)CCCCCCCCCCC=O