Learn More
12-metiltridecanal, TRC
Código de producto. 30481960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481960 1 g 1 g
30466504 10 g 10 g
30480022 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3311601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75853-49-5
Fórmula molecular C14 H28 O
Peso molecular (g/mol) 212.37
Nombre IUPAC 12-metiltridecanal
SMILES CC(C)CCCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 12-Methyltridecanal
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O/c1-14(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15/h13-14H,3-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.214