accessibility menu, dialog, popup

UserName

CHHCCH

CAS RN 7567-63-7

IUPAC Nombre: 1,3,5-triethynylbenzene
Sinónimos: 1,3,5-triethynylbenzene
Peso molecular (g/mol): 150.18
Fórmula molecular: C12H6
InChi Key: ZDRMMTYSQSIGRY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C#CC1=CC(=CC(=C1)C#C)C#C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados