accessibility menu, dialog, popup

UserName

CHZnBr

CAS RN 7565-57-3

IUPAC Nombre: bromozincylium; cyclohexanide
Sinónimos: bromozincylium; cyclohexanide
Peso molecular (g/mol): 228.44
Fórmula molecular: C6H11BrZn
InChi Key: PVURAUIMVICLOH-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn+]Br.C1CC[CH-]CC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados