Learn More
Bromuro de ciclohexilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415425 50 mL 50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 15415425 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H58852.AD
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Cyclohexylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 7565-57-3
Densidad 0.963
Fórmula molecular C6H11BrZn
Número MDL MFCD00671993
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo cyclohexylzinc bromide, cyclohexylzinc bromide solution, bromozinc 1+ ,cyclohexane, bromo cyclohexyl zinc, cyclohexylzinc bromide, 0.50 m in thf, cyclohexylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, cyclohexylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, cyclohexylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI PVURAUIMVICLOH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1CC[CH-]CC1.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); ciclohexano
Peso molecular (g/mol) 228.438
PubChem CID 4385789
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.44