CAS RN 75611-78-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
6-ciano-3,4-dihidro-2,2-dimetil-trans-4-(1-pirrolidinil)-2H-benzo-[b]-pirano-3-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
6-ciano-3,4-dihidro-2,2-dimetil-trans-4-(1-pirrolidinil)-2H-benzo-[b]-pirano-3-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
6-ciano-3,4-dihidro-2,2-dimetil-trans-4-(1-pirrolidinil)-2H-benzo-[b]-pirano-3-ol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.