Learn More
6-ciano-3,4-dihidro-2,2-dimetil-trans-4-(1-pirrolidinil)-2H-benzo-[b]-pirano-3-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Cyano-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-trans-4-(1-pyrrolidinyl)-2H |
| CAS | 75611-78-8 |
| Fórmula molecular | C16 H20 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2O2/c1-16(2)15(19)14(18-7-3-4-8-18)12-9-11(10-17)5-6-13(12)20-16/h5-6,9,14-15,19H,3-4,7-8H2,1-2H3/t14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)Oc2ccc(cc2[C@@H]([C@H]1O)N3CCCC3)C#N |
| Nombre IUPAC | (3R,4S)-3-hidroxi-2,2-dimetil-4-pirrolidin-1-il-3,4-dihidrocromeno-6-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 272.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.1525 |