CAS RN 75559-01-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de Noratropina, TRC
CAS: 75559-01-2 Fórmula molecular: C16 H21 N O3 . H Cl Peso molecular (g/mol): 311.8 Sinónimo: Noratropine hydrochloride solution,Noratropine HCl; SMILES: Cl.CC(=O)OCC[C@H](N)C(=O)O