Learn More
Cloruro de Noratropina, TRC
Código de producto. 18070640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18070640 100 mg 100 miligramos
18032240 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18070640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN661080100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75559-01-2
Fórmula molecular C16 H21 N O3 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 311.8
Sinónimo Noratropine hydrochloride solution, Noratropine HCl;
SMILES Cl.CC(=O)OCC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Noratropine hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO3/c18-10-15(11-4-2-1-3-5-11)16(19)20-14-8-12-6-7-13(9-14)17-12/h1-5,12-15,17-18H,6-10H2/t12-,13+,14?,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.1521
Porcentaje de pureza >95%