accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHOOCH3

CAS RN 7554-12-3

IUPAC Nombre: 1,4-diethyl 2-hydroxybutanedioate
Sinónimos: diethyl malate
Peso molecular (g/mol): 190.2
Fórmula molecular: C8H14O5
InChi Key: VKNUORWMCINMRB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)CC(O)C(=O)OCC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados