Learn More
Dietilo DL-Malato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl DL-Malate |
| CAS | 7554-12-3 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Hydroxybutanedioic Acid 1,4-Diethyl Ester, Hydroxybutanedioic Acid Diethyl Ester, Malic Acid Diethyl Ester, (±)-Diethyl Malate, Diethyl 2-Hydroxysuccinate, Diethyl Malate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O5/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2/h6,9H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(O)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | Dietilo 2-hidroxibutanedioato |
| Peso molecular (g/mol) | 190.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0841 |