CAS RN 75530-60-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster 5-isopropílico del ácido 4-(3-nitrofenil)-2-formil-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxílico, éster 3-metílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 5-isopropílico del ácido 4-(3-nitrofenil)-2-formil-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxílico, éster 3-metílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster 5-isopropílico del ácido 4-(3-nitrofenil)-2-formil-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxílico, éster 3-metílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.