Learn More
Éster 5-isopropílico del ácido 4-(3-nitrofenil)-2-formil-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxílico, éster 3-metílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(3-Nitrophenyl)-2-formyl-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5- |
| CAS | 75530-60-8 |
| Fórmula molecular | C19 H20 N2 O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N2O7/c1-10(2)28-19(24)15-11(3)20-14(9-22)17(18(23)27-4)16(15)12-6-5-7-13(8-12)21(25)26/h5-10,16,20H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)C)C)C=O |
| Nombre IUPAC | 3-O-metil 5-O-propan-2-il 2-formil-6-metil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 388.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.1271 |