CAS RN 75524-10-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Cloro-2,3-dimetil-1-fenil-1H-benzo[d]imidazol-3-cloruro de io, TRC
CAS: 75524-10-6 Fórmula molecular: C15 H14 Cl N2 . Cl Peso molecular (g/mol): 293.191 Sinónimo: 5-chloro-1,2-dimethyl-3-phenyl-1H-Benzimidazolium Chloride,Clobazam impurity Nombre IUPAC: 5-cloro-1,2-dimetil-3-fenilbenzimidazol-3-io; cloruro SMILES: [Cl-].Cc1[n+](c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3n1C