Learn More
6-Cloro-2,3-dimetil-1-fenil-1H-benzo[d]imidazol-3-cloruro de io, TRC
Código de producto. 30135948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135948 50 mg 50 miligramos
30011402 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36723050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75524-10-6
Fórmula molecular C15 H14 Cl N2 . Cl
Peso molecular (g/mol) 293.191
Sinónimo 5-chloro-1,2-dimethyl-3-phenyl-1H-Benzimidazolium Chloride, Clobazam impurity
Nombre IUPAC 5-cloro-1,2-dimetil-3-fenilbenzimidazol-3-io; cloruro
SMILES [Cl-].Cc1[n+](c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3n1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2,3-dimethyl-1-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium Chloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClN2.ClH/c1-11-17(2)14-9-8-12(16)10-15(14)18(11)13-6-4-3-5-7-13;/h3-10H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.053