CAS RN 755038-65-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Volasertib, TRC
CAS: 755038-65-4 Fórmula molecular: C34H50N8O3 Peso molecular (g/mol): 618.81 Sinónimo: BI 6727,N-[trans-4-[4-(Cyclopropylmethyl)-1-piperazinyl]cyclohexyl]-4-[[(7R)-7-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5-methyl-8-(1-methylethyl)-6-oxo-2-pteridinyl]amino]-3-methoxy-benzamide Nombre IUPAC: N-[4-[4-(ciclopropimetil)piperazina-1-il]ciclohexil]-4-[[(7R)-7-etil-5-metil-6-oxo-8-propano-2-il-7H-pteridina-2-il]amino]-3-metoxibenzamida SMILES: CC[C@H]1N(C(C)C)c2nc(Nc3ccc(cc3OC)C(=O)N[C@@H]4CC[C@H](CC4)N5CCN(CC6CC6)CC5)ncc2N(C)C1=O