Learn More
Volasertib, TRC
Código de producto. 30452368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452368 5 mg 5 miligramos
30451688 25 mg 25 miligramos
30451675 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV5751805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 755038-65-4
Fórmula molecular C34H50N8O3
Peso molecular (g/mol) 618.81
Sinónimo BI 6727, N-[trans-4-[4-(Cyclopropylmethyl)-1-piperazinyl]cyclohexyl]-4-[[(7R)-7-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5-methyl-8-(1-methylethyl)-6-oxo-2-pteridinyl]amino]-3-methoxy-benzamide
Nombre IUPAC N-[4-[4-(ciclopropimetil)piperazina-1-il]ciclohexil]-4-[[(7R)-7-etil-5-metil-6-oxo-8-propano-2-il-7H-pteridina-2-il]amino]-3-metoxibenzamida
SMILES CC[C@H]1N(C(C)C)c2nc(Nc3ccc(cc3OC)C(=O)N[C@@H]4CC[C@H](CC4)N5CCN(CC6CC6)CC5)ncc2N(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Volasertib
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H50N8O3/c1-6-28-33(44)39(4)29-20-35-34(38-31(29)42(28)22(2)3)37-27-14-9-24(19-30(27)45-5)32(43)36-25-10-12-26(13-11-25)41-17-15-40(16-18-41)21-23-7-8-23/h9,14,19-20,22-23,25-26,28H,6-8,10-13,15-18,21H2,1-5H3,(H,36,43)(H,35,37,38)/t25-,26-,28-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.4006