CAS RN 75439-01-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-(imidazolidin-2-ilideno)-4,6-dimetoxi-2-metilpirimidin-5-amina (4-metoximoxonidina), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
4-Metoxi Moxonidina, TRC
CAS: 75439-01-9 Fórmula molecular: C10 H15 N5 O2 Peso molecular (g/mol): 237.26 Sinónimo: N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine,Moxonidine Imp. B (EP),4-Methoxymoxonidine Nombre IUPAC: N-(4,6-dimetoxi-2-metilpirimidina-5-il)imidazolidina-2-imina SMILES: COc1nc(C)nc(OC)c1N=C2NCCN2