Learn More
4-Metoxi Moxonidina, TRC
Código de producto. 30040633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040633 100 mg 100 miligramos
18021550 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM264545100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75439-01-9
Fórmula molecular C10 H15 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 237.26
Sinónimo N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine, Moxonidine Imp. B (EP), 4-Methoxymoxonidine
Nombre IUPAC N-(4,6-dimetoxi-2-metilpirimidina-5-il)imidazolidina-2-imina
SMILES COc1nc(C)nc(OC)c1N=C2NCCN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5O2/c1-6-13-8(16-2)7(9(14-6)17-3)15-10-11-4-5-12-10/h4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1226