Learn More
N-(imidazolidin-2-ilideno)-4,6-dimetoxi-2-metilpirimidin-5-amina (4-metoximoxonidina), Mikromol™
Descripción
N-(imidazolidin-2-ilideno)-4,6-dimetoxi-2-metilpirimidin-5-amina (4-metoximoxonidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine) |
| CAS | 75439-01-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine (4-Methoxymoxonidine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H15 N5 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-(Imidazolidin-2-ylidene)-4,6-dimethoxy-2-methylpyrimidin-5-amine, Moxonidine Imp. B (EP), 4-Methoxymoxonidine, Moxonidine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N5O2/c1-6-13-8(16-2)7(9(14-6)17-3)15-10-11-4-5-12-10/h4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,15) |
| SMILES | COc1nc(C)nc(OC)c1N=C2NCCN2 |
| Nombre IUPAC | N-(4,6-dimetoxi-2-metilpirimidin-5-il)imidazolidin-2-imina |
| Mostrar más |