CAS RN 75130-24-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster 3-(2-cianoetílico) 5-metílico del ácido 1,4-dihidro-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-3,5-piridindicarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 3-(2-cianoetílico) 5-metílico del ácido 1,4-dihidro-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-3,5-piridindicarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.