Learn More
Éster 3-(2-cianoetílico) 5-metílico del ácido 1,4-dihidro-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-3,5-piridindicarboxílico, TRC
Código de producto. 30379362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30379362 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30379362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD449118250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicar
CAS 75130-24-4
Fórmula molecular C19 H19 N3 O6
Cantidad 250 mg
Sinónimo Lercanidipine Impurity 25
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19N3O6/c1-11-15(18(23)27-3)17(13-6-4-7-14(10-13)22(25)26)16(12(2)21-11)19(24)28-9-5-8-20/h4,6-7,10,17,21H,5,9H2,1-3H3
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCC#N)C
Nombre IUPAC 5-O-(2-cianoetil) 3-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 385.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1274
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.