Learn More
Éster 3-(2-cianoetílico) 5-metílico del ácido 1,4-dihidro-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-3,5-piridindicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicar |
| CAS | 75130-24-4 |
| Fórmula molecular | C19 H19 N3 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Lercanidipine Impurity 25 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19N3O6/c1-11-15(18(23)27-3)17(13-6-4-7-14(10-13)22(25)26)16(12(2)21-11)19(24)28-9-5-8-20/h4,6-7,10,17,21H,5,9H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCC#N)C |
| Nombre IUPAC | 5-O-(2-cianoetil) 3-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 385.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.1274 |