accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ClCl

CAS RN 75-34-3

IUPAC Nombre: 1,1-dichloroethane
Sinónimos: 1,1-dichloroethane
Peso molecular (g/mol): 98.95
Fórmula molecular: C2H4Cl2
InChi Key: SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados