Learn More
1,1-dicloroetano (estabilizado con nitrometano, ~0,5%) (>90%), TRC
Código de producto. 30134815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134815 2.5 g 2.50 g
30133420 10 g 10 g
30010850 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4342452.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-34-3
Fórmula molecular C2 H4 Cl2
Peso molecular (g/mol) 98.96
Sinónimo 1,1-Dichloroethane, 1,1-Ethylene dichloride, Dichloromethylmethane, Ethylidene chloride, Ethylidene dichloride, F 150a, HCC 150a
Nombre IUPAC 1,1-dicloroetano
SMILES CC(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dichloroethane
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4Cl2/c1-2(3)4/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.969