CAS RN 74936-72-4
IUPAC Nombre:
5-(methoxycarbonyl)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Sinónimos:
5-(methoxycarbonyl)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol):
332.31
Fórmula molecular:
C16H16N2O6
InChi Key:
JPXPPUOCSLMCHK-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
1
–
2
de
2
resultados
1
1,4-Dihidro-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-3,5-piridicarbonicarboxílico de Ácido 3-Éster Metílico, TRC
CAS: 74936-72-4 Fórmula molecular: C16 H16 N2 O6 Peso molecular (g/mol): 332.31 Sinónimo: 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester Nombre IUPAC: 5-metaxicarbonil-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenilo)-1,4-dihidropiridina-3-ácido carboxílico SMILES: COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C
2
Éster metílico del ácido 1,4-dihidro-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxílico, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.