Learn More
Éster metílico del ácido 1,4-dihidro-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30052045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052045 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052045 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0092.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico del ácido 1,4-dihidro-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)piridina-3,5-dicarboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 74936-72-4
Nombres de analitos o componentes 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O6/c1-8-12(15(19)20)14(13(9(2)17-8)16(21)24-3)10-5-4-6-11(7-10)18(22)23/h4-7,14,17H,1-3H3,(H,19,20)
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C
Nombre IUPAC Ácido 5-metoxicarbonil-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 332.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1008 g/mol