Learn More
1,4-Dihidro-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-3,5-piridicarbonicarboxílico de Ácido 3-Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30136611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136611 500 mg 500 miligramos
30011668 250 mg 250 miligramos
17997924 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD449123500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74936-72-4
Fórmula molecular C16 H16 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 332.31
Sinónimo 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC 5-metaxicarbonil-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenilo)-1,4-dihidropiridina-3-ácido carboxílico
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylic Acid Methyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O6/c1-8-12(15(19)20)14(13(9(2)17-8)16(21)24-3)10-5-4-6-11(7-10)18(22)23/h4-7,14,17H,1-3H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1008
Porcentaje de pureza >95%