CAS RN 74918-21-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4,4'-(Propano-1,3-diilbis(oxi)bis(benceno-1,3-diamina) Tetrahidrocloruro, TRC
CAS: 74918-21-1 Fórmula molecular: C15H20N4O2 . 4(HCl) Peso molecular (g/mol): 434.2 Nombre IUPAC: 4-[3-(2,4-diaminofenoxi)propoxi]benceno-1,3-diamina; tetrahidrocloruro SMILES: Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(OCCCOc2ccc(N)cc2N)c(N)c1