Learn More
4,4'-(Propano-1,3-diilbis(oxi)bis(benceno-1,3-diamina) Tetrahidrocloruro, TRC
Código de producto. 30427740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427740 100 mg
30422626 50 mg
30412113 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP835305100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74918-21-1
Fórmula molecular C15H20N4O2 . 4(HCl)
Peso molecular (g/mol) 434.2
Nombre IUPAC 4-[3-(2,4-diaminofenoxi)propoxi]benceno-1,3-diamina; tetrahidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(OCCCOc2ccc(N)cc2N)c(N)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-(Propane-1,3-diylbis(oxy))bis(benzene-1,3-diamine) Tetrahydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N4O2.4ClH/c16-10-2-4-14(12(18)8-10)20-6-1-7-21-15-5-3-11(17)9-13(15)19;;;;/h2-5,8-9H,1,6-7,16-19H2;4*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.0653