CAS RN 748133-69-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Patulin-13C3, TRC
CAS: 748133-69-9 Fórmula molecular: 13C3 C4 H6 O4 Peso molecular (g/mol): 157.1 Sinónimo: 4H-Furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one-2,3,4-13C3, 4-hydroxy- (9CI),Patulin-2,3,4-13C3,Patulin-13C3,Expansin-13C3,4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one-2,3,4-13C3,(2-13C-2,4-Dihydroxy-2H-pyran-3(6H)-ylidene)-1,2-13C2-acetic acid 3,4-lactone Nombre IUPAC: 4-hidroxi-4,6-dihidro(4,5-^{13}C_{2})furano[3,2-c](2^{13}C)pyran-2-one SMILES: O[13CH]1OCC=C2O[13C](=O)[13CH]=C12