Learn More
Patulin-13C3, TRC
Código de producto. 30012042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012042 2.5 mg 2.50 miligramo
30005178 0.25 mg 0.25 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2065022.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 748133-69-9
Fórmula molecular 13C3 C4 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 157.1
Sinónimo 4H-Furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one-2,3,4-13C3, 4-hydroxy- (9CI), Patulin-2,3,4-13C3, Patulin-13C3, Expansin-13C3, 4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one-2,3,4-13C3, (2-13C-2,4-Dihydroxy-2H-pyran-3(6H)-ylidene)-1,2-13C2-acetic acid 3,4-lactone
Nombre IUPAC 4-hidroxi-4,6-dihidro(4,5-^{13}C_{2})furano[3,2-c](2^{13}C)pyran-2-one
SMILES O[13CH]1OCC=C2O[13C](=O)[13CH]=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Patulin-2,3,4-13C3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2/i3+1,6+1,7+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0367
Porcentaje de pureza >95%