accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7474-05-7

IUPAC Nombre: (2R)-2-chloropropanoate
Sinónimos: (2R)-2-chloropropanoate
Peso molecular (g/mol): 107.51
Fórmula molecular: C3H4ClO2
InChi Key: GAWAYYRQGQZKCR-UWTATZPHSA-M
SMILES: C[C@@H](Cl)C([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados