Learn More
Ácido (R)-(+)-2-cloropropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-2-Chloropropionic Acid |
| CAS | 7474-05-7 |
| Fórmula molecular | C3 H5 Cl O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Propanoic acid, 2-chloro-, (2R)- (9CI, ACI), (2R)-2-Chloropropanoic acid (ACI), Propanoic acid, 2-chloro-, (R)- (ZCI), Propionic acid, 2-chloro-, D- (8CI), (+)-2-Chloropropanoic acid, (+)-2-Chloropropionic acid, (+)-α-Chloropropanoic acid, (2R)-2-Chloropropanoic acid, (2R)-2-Chloropropionic acid, (R)-2-Chloropropanoic acid, (R)-2-Chloropropionic acid, (R)-α-Chloropropionic acid, D-2-Chloropropanoic acid, D-2-Chloropropionic acid, D-Chloropropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-cloropropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 108.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.9978 |