accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(R)OH(S)HOHNOCH3(E)

CAS RN 74713-60-3

IUPAC Nombre: N-[(2S,3R,4E)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]dodecanamide
Sinónimos: N-(dodecanoyl)-ceramide
Peso molecular (g/mol): 481.81
Fórmula molecular: C30H59NO3
InChi Key: HXFPPRPLRSPNIB-VARSQMIESA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados