Learn More
Ceramida C12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C12-Ceramide |
| CAS | 74713-60-3 |
| Fórmula molecular | C30 H59 N O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]dodecanamide, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]dodecanamide, [R-[R*,S*-(E)]]-N-[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]dodecanamide, N-Lauroyl-D-erythro-sphingosine, N-Laurylsphingosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H59NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,28-29,32-33H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,34)/b25-23+/t28-,29+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | N-[(E,2S,3R)-1,3-dihidroxioctadec-4-en-2-il]dodecanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 481.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.4495 |