accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHOHNOCH3OH(E/Z)

CAS RN 74713-59-0

IUPAC Nombre: N-(1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl)octanamide
Sinónimos: N-(1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl)octanamide
Peso molecular (g/mol): 425.7
Fórmula molecular: C26H51NO3
InChi Key: APDLCSPGWPLYEQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCC=CC(O)C(CO)NC(=O)CCCCCCC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados