Learn More
Ceramida C8, TRC
Código de producto. 30350644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30350644 5 mg
1 options
Código de producto. 30350644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2627005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material C8 Ceramide
CAS 74713-59-0
Fórmula molecular C26 H51 N O3
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H51NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h19,21,24-25,28-29H,3-18,20,22-23H2,1-2H3,(H,27,30)/b21-19+/t24-,25+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCC
Nombre IUPAC N-[(E,2S,3R)-1,3-dihidroxioctadeco-4-en-2-il]octanamida
Peso molecular (g/mol) 425.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.3869