CAS RN 745798-07-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,2'-Iminobis(N-(2,6-Dimetilfenil)aceetiamida, TRC
CAS: 745798-07-6 Fórmula molecular: C20H25N3O2 Peso molecular (g/mol): 339.43 Sinónimo: 2,2'-Iminobis(N-(2,6-Dimethylphenyl)acetiamide Nombre IUPAC: 2-[[2-(2,6-dimetilanilino)-2-oxoxil]amino]-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida SMILES: O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)CNCC(NC2=C(C)C=CC=C2C)=O