Learn More
2,2'-Iminobis(N-(2,6-Dimetilfenil)aceetiamida, TRC
Código de producto. 30010439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010439 100 mg 100 miligramos
30004301 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI400100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 745798-07-6
Fórmula molecular C20H25N3O2
Peso molecular (g/mol) 339.43
Sinónimo 2,2'-Iminobis(N-(2,6-Dimethylphenyl)acetiamide
Nombre IUPAC 2-[[2-(2,6-dimetilanilino)-2-oxoxil]amino]-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
SMILES O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)CNCC(NC2=C(C)C=CC=C2C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material USP Lidocaine Impurity E
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3O2/c1-13-7-5-8-14(2)19(13)22-17(24)11-21-12-18(25)23-20-15(3)9-6-10-16(20)4/h5-10,21H,11-12H2,1-4H3,(H,22,24)(H,23,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.1947
Porcentaje de pureza >95%