accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3NCO

CAS RN 745783-87-3

IUPAC Nombre: 2-isocyanatooctane
Sinónimos: 2-isocyanatooctane
Peso molecular (g/mol): 155.24
Fórmula molecular: C9H17NO
InChi Key: FTWPDIQXUDUDPL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCC(C)N=C=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados