Learn More
Isocianato de (S)-(+)-2-octilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479149 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15479149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20245.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 745783-87-3 | C9H17NO | 155.241 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-2-Octyl isocyanate
CAS 745783-87-3
Densidad 0.826
Punto de ebullición 68°C (5 mmHg)
Fórmula molecular C9H17NO
Índice de refracción 1.423
Número MDL MFCD05664089
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Sinónimo s-+-2-octyl isocyanate, 2s-2-isocyanatooctane
Clave InChI FTWPDIQXUDUDPL-VIFPVBQESA-N
SMILES CCCCCCC(C)N=C=O
Nombre IUPAC (2S)-2-isocianatooctano
Peso molecular (g/mol) 155.241
PubChem CID 7018274
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.24
Porcentaje de pureza 95%