accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClCl

CAS RN 74472-37-0

IUPAC Nombre: 2,3,4,4',5-pentachloro-1,1'-biphenyl
Sinónimos: 2,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl
Peso molecular (g/mol): 326.42
Fórmula molecular: C12H5Cl5
InChi Key: SXZSFWHOSHAKMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados